Tisk…
N-Formyl-4-iodo-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9507-5G OR9507-100G OR9507-25G
APOSOR9507-5GEA 827 CZK
APOSOR9507-5G APOSOR9507-100G APOSOR9507-25G
N-Formyl-4-iodo-L-phenylalanine
N-Formyl-4-iodo-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₀INO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659491
CAS číslo: 52721-77-4