Tisk…
1-(3-Chloropropyl)piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950692-1G OR950692-250MG
APOSOR950692-1GEA 5960 CZK
APOSOR950692-1G APOSOR950692-250MG
1-(3-Chloropropyl)piperidine 95%
1-(3-Chloropropyl)piperidine
Vzorec: C₈H₁₆ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044515
CAS číslo: 1458-63-5