Tisk…
Ethyl 2-formylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950665-1G OR950665-250MG
APOSOR950665-1GEA 19440 CZK
APOSOR950665-1G APOSOR950665-250MG
Ethyl 2-formylbenzoate 95%
Ethyl 2-formylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178.185 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743805
CAS číslo: 34046-43-0