Tisk…
tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950647-1G OR950647-500MG
APOSOR950647-1GEA 17760 CZK
APOSOR950647-1G APOSOR950647-500MG
tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174.241 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16660178
CAS číslo: 149632-73-5