Tisk…
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950569-1G OR950569-250MG
APOSOR950569-1GEA 3640 CZK
APOSOR950569-1G APOSOR950569-250MG
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde 95%
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696880
CAS číslo: 35490-90-5