Tisk…
2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR950553-250MG OR950553-1G
APOSOR950553-250MGEA 4600 CZK
APOSOR950553-250MG APOSOR950553-1G
2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid 95%
2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698166
CAS číslo: 464152-38-3