Tisk…
4-Chloro-6-methyl-1H-indazole ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950400-1G OR950400-250MG
APOSOR950400-1GEA 17760 CZK
APOSOR950400-1G APOSOR950400-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-indazole ≥98%
4-Chloro-6-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781503
CAS číslo: 885521-74-4