1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950321-100MG
OR950321-250MG
APOSOR950321-100MGEA
3640
CZK
APOSOR950321-100MG
APOSOR950321-250MG
1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole ≥98%
1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole
Vzorec:
C₁₀H₉BrN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13396249 CAS číslo: 72459-45-1 |