Tisk…
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR950305-1G OR950305-250MG OR950305-5G
APOSOR950305-1GEA 18620 CZK
APOSOR950305-1G APOSOR950305-250MG APOSOR950305-5G
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09929602
CAS číslo: 167404-32-2
UN: 3261
ADR: 8,III