Tisk…
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950294-1G OR950294-250MG
APOSOR950294-1GEA 10020 CZK
APOSOR950294-1G APOSOR950294-250MG
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,205 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112537
CAS číslo: 2199-45-3