Tisk…
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950276-1G OR950276-250MG
APOSOR950276-1GEA 6450 CZK
APOSOR950276-1G APOSOR950276-250MG
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11934907
CAS číslo: 18228-46-1