2-(2-Methylphenyl)propanenitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950184-1G
OR950184-250MG
APOSOR950184-1GEA
2240
CZK
APOSOR950184-1G
APOSOR950184-250MG
2-(2-Methylphenyl)propanenitrile 95%
2-(2-Methylphenyl)propanenitrile
Vzorec:
C₁₀H₁₁N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11036533 CAS číslo: 58422-60-9 |