(2-Methyl-6-nitrophenyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR950008-1G
OR950008-250MG
APOSOR950008-1GEA
11410
CZK
APOSOR950008-1G
APOSOR950008-250MG
(2-Methyl-6-nitrophenyl)methanol 95%
(2-Methyl-6-nitrophenyl)methanol
Vzorec:
C₈H₉NO₃ MW: 167,162 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12031847 CAS číslo: 54915-41-2 |