Tisk…
4-Bromoquinoline-6-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR949972-100MG OR949972-250MG
APOSOR949972-100MGEA 2030 CZK
APOSOR949972-100MG APOSOR949972-250MG
4-Bromoquinoline-6-carbonitrile 97%
4-Bromoquinoline-6-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₅BrN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09261095
CAS číslo: 642477-82-5