Tisk…
1,4-Diisopropoxybenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949969-1G OR949969-5G
APOSOR949969-1GEA 9100 CZK
APOSOR949969-1G APOSOR949969-5G
1,4-Diisopropoxybenzene 95%
1,4-Diisopropoxybenzene
Vzorec: C₁₂H₁₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128849
CAS číslo: 7495-78-5