Tisk…
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949957-5G
APOSOR949957-5GEA 1410 CZK
APOSOR949957-5G
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione 95%
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00516834
CAS číslo: 2142-06-5