Tisk…
2-Ethyl-3-methylbutan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949862-1G OR949862-250MG
APOSOR949862-1GEA 4730 CZK
APOSOR949862-1G APOSOR949862-250MG
2-Ethyl-3-methylbutan-1-ol 95%
2-Ethyl-3-methylbutan-1-ol
Vzorec: C₇H₁₆O
MW: 116.201 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00089635
CAS číslo: 32444-34-1