Tisk…
4-Oxocyclohexyl acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949851-1G OR949851-250MG
APOSOR949851-1GEA 3110 CZK
APOSOR949851-1G APOSOR949851-250MG
4-Oxocyclohexyl acetate 95%
4-Oxocyclohexyl acetate
Vzorec: C₈H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779439
CAS číslo: 41043-88-3