Tisk…
1-(6-Ethoxypyridin-3-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949830-1G OR949830-250MG
APOSOR949830-1GEA 857 CZK
APOSOR949830-1G APOSOR949830-250MG
1-(6-Ethoxypyridin-3-yl)ethanone 95%
1-(6-Ethoxypyridin-3-yl)ethanone
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11553454
CAS číslo: 885229-37-8