Tisk…
3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR949792-100MG OR949792-250MG
APOSOR949792-100MGEA 1290 CZK
APOSOR949792-100MG APOSOR949792-250MG
3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine 97%
3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062946
CAS číslo: 511541-63-2