Tisk…
Ethyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR949729-1G OR949729-250MG OR949729-5G
APOSOR949729-1GEA 827 CZK
APOSOR949729-1G APOSOR949729-250MG APOSOR949729-5G
Ethyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate 98%
Ethyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₃
MW: 245.07 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09038129
CAS číslo: 33141-66-1