Tisk…
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949726-1G OR949726-5G
APOSOR949726-1GEA 6220 CZK
APOSOR949726-1G APOSOR949726-5G
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole 95%
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole
Vzorec: C₈H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739070
CAS číslo: 1680-44-0