2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949663-1G
OR949663-250MG
APOSOR949663-1GEA
11810
CZK
APOSOR949663-1G
APOSOR949663-250MG
2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol 95%
2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol
Vzorec:
C₈H₇NO₂ MW: 149,147 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00464862 CAS číslo: 5078-07-9 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)