Tisk…
2-Propanoyloxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949661-1G OR949661-250MG
APOSOR949661-1GEA 22950 CZK
APOSOR949661-1G APOSOR949661-250MG
2-Propanoyloxybenzoic acid 95%
2-Propanoyloxybenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01684366
CAS číslo: 6328-44-5