Tisk…
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949643-1G OR949643-5G
APOSOR949643-1GEA 1080 CZK
APOSOR949643-1G APOSOR949643-5G
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
MW: 163.134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09863858
CAS číslo: 1019108-05-4