Tisk…
5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Chloromethyl)-2-methylthiazole
OR949632-1G OR949632-250MG
APOSOR949632-1GEA 13860 CZK
APOSOR949632-1G APOSOR949632-250MG
5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Vzorec: C₅H₆ClNS
MW: 147,626 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111716
CAS číslo: 63140-11-4