Tisk…
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9496-1G OR9496-5G
APOSOR9496-1GEA 2280 CZK
APOSOR9496-1G APOSOR9496-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09033531
CAS číslo: 35715-67-4