Tisk…
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949428-100MG OR949428-250MG
APOSOR949428-100MGEA 16770 CZK
APOSOR949428-100MG APOSOR949428-250MG
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
Vzorec: C₈H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24384534
CAS číslo: 1420958-53-7