Tisk…
6-Bromo-3-methoxy-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR949351-1G OR949351-250MG
APOSOR949351-1GEA 6220 CZK
APOSOR949351-1G APOSOR949351-250MG
6-Bromo-3-methoxy-1H-indazole 98%
6-Bromo-3-methoxy-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23106083
CAS číslo: 938062-38-5