Tisk…
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949335-1G
APOSOR949335-1GEA 16470 CZK
APOSOR949335-1G
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₈BrNO₂
MW: 264,159 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23106024
CAS číslo: 1408075-52-4