cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949331-1G
OR949331-250MG
APOSOR949331-1GEA
15710
CZK
APOSOR949331-1G
APOSOR949331-250MG
cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
Vzorec:
C₇H₁₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23105987 CAS číslo: 626238-08-2 |