1,7-Dihydro-pyrano[3,4-b]pyrrol-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949155-1G
OR949155-5G
APOSOR949155-1GEA
5000
CZK
APOSOR949155-1G
APOSOR949155-5G
1,7-Dihydro-pyrano[3,4-b]pyrrol-4-one 95%
1,7-Dihydro-pyrano[3,4-b]pyrrol-4-one
Vzorec:
C₇H₇NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22071242 CAS číslo: 1369248-13-4 |