Tisk…
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949100-1G OR949100-250MG OR949100-500MG
APOSOR949100-1GEA 42320 CZK
APOSOR949100-1G APOSOR949100-250MG APOSOR949100-500MG
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₂O₃
MW: 156,179 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21332873
CAS číslo: 78685-51-5