Tisk…
4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR949059-100MG OR949059-1G OR949059-250MG
APOSOR949059-100MGEA 8700 CZK
APOSOR949059-100MG APOSOR949059-1G APOSOR949059-250MG
4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20657673
CAS číslo: 875305-77-4