Tisk…
3-Methoxycyclobutan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxycyclobutanone
OR949039-1G OR949039-5G
APOSOR949039-1GEA 13330 CZK
APOSOR949039-1G APOSOR949039-5G
3-Methoxycyclobutan-1-one
3-Methoxycyclobutan-1-one
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100,116 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20266830
CAS číslo: 30830-25-2