Tisk…
3-(Bromomethyl)-1,1-dimethylcyclobutane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948832-1G
APOSOR948832-1GEA 14680 CZK
APOSOR948832-1G
3-(Bromomethyl)-1,1-dimethylcyclobutane
3-(Bromomethyl)-1,1-dimethylcyclobutane
Vzorec: C₇H₁₃Br
MW: 177,082 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17170399
CAS číslo: 76207-22-2