Tisk…
5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948787-100MG OR948787-1G OR948787-250MG
APOSOR948787-100MGEA 14980 CZK
APOSOR948787-100MG APOSOR948787-1G APOSOR948787-250MG
5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine ≥98%
5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine
Vzorec: C₇H₉BrClN₃
MW: 250,523 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17015882
CAS číslo: 842144-03-0