6-Methylpyridine-2-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Borono-6-methylpyridine, (6-Methylpyridin-2-yl)boronic acid
OR9485-1G
OR9485-250MG
APOSOR9485-1GEA
11740
CZK
APOSOR9485-1G
APOSOR9485-250MG
6-Methylpyridine-2-boronic acid
6-Methylpyridine-2-boronic acid
Vzorec:
C₆H₈BNO₂ MW: 136.944 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD03093331 CAS číslo: 372963-50-3 |