1-(6-Chloropyridazin-3-yl)ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948492-1G
OR948492-5G
APOSOR948492-1GEA
8010
CZK
APOSOR948492-1G
APOSOR948492-5G
1-(6-Chloropyridazin-3-yl)ethan-1-one
1-(6-Chloropyridazin-3-yl)ethan-1-one
Vzorec:
C₆H₅ClN₂O MW: 156,57 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10698042 CAS číslo: 214701-31-2 |