Tisk…
4-Hydroxynicotinaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948489-1G OR948489-250MG
APOSOR948489-1GEA 8100 CZK
APOSOR948489-1G APOSOR948489-250MG
4-Hydroxynicotinaldehyde 98%
4-Hydroxynicotinaldehyde
Vzorec: C₆H₅NO₂
MW: 123,109 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697542
CAS číslo: 89380-70-1