Tisk…
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948475-100MG OR948475-1G OR948475-250MG
APOSOR948475-100MGEA 16830 CZK
APOSOR948475-100MG APOSOR948475-1G APOSOR948475-250MG
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅IN₂O
MW: 272.043 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696810
CAS číslo: 944904-42-1