1-Methyl-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948461-1G
OR948461-250MG
APOSOR948461-1GEA
18420
CZK
APOSOR948461-1G
APOSOR948461-250MG
1-Methyl-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
1-Methyl-1H-indazole-3-carbonitrile
Vzorec:
C₉H₇N₃ MW: 157,172 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09971307 CAS číslo: 31748-44-4 |