Tisk…
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid, Boc-L-cyclobutylglycine
OR948354-1G OR948354-250MG OR948354-500MG
APOSOR948354-1GEA 18620 CZK
APOSOR948354-1G APOSOR948354-250MG APOSOR948354-500MG
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine 97%
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659975
CAS číslo: 155905-77-4