Tisk…
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948353-1G OR948353-250MG OR948353-500MG
APOSOR948353-1GEA 23080 CZK
APOSOR948353-1G APOSOR948353-250MG APOSOR948353-500MG
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine 97%
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659974
CAS číslo: 155905-78-5