Tisk…
[1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR948344-1G OR948344-5G
APOSOR948344-1GEA 3580 CZK
APOSOR948344-1G APOSOR948344-5G
[1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]amine
[1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]amine
Vzorec: C₆H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864498
CAS číslo: 911788-33-5
UN: 2735
ADR: 8,III