Tisk…
4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948323-1G OR948323-250MG OR948323-500MG
APOSOR948323-1GEA 25630 CZK
APOSOR948323-1G APOSOR948323-250MG APOSOR948323-500MG
4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124,141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00867544
CAS číslo: 7007-92-3