Tisk…
8-Methoxychroman-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948291-1G
APOSOR948291-1GEA 3060 CZK
APOSOR948291-1G
8-Methoxychroman-4-one 95%
8-Methoxychroman-4-one
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,185 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094977
CAS číslo: 20351-79-5