Tisk…
5-Chloro-7-nitro-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948278-100MG OR948278-1G OR948278-250MG
APOSOR948278-100MGEA 1450 CZK
APOSOR948278-100MG APOSOR948278-1G APOSOR948278-250MG
5-Chloro-7-nitro-1H-indole 95%
5-Chloro-7-nitro-1H-indole
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20923231
CAS číslo: 1197181-29-5