4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948239-1G
OR948239-250MG
APOSOR948239-1GEA
4630
CZK
APOSOR948239-1G
APOSOR948239-250MG
4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine 95%
4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine
Vzorec:
C₆H₇BrN₂ MW: 187.037 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08062948 CAS číslo: 524718-27-2 |