Tisk…
1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR948235-1G OR948235-250MG
APOSOR948235-1GEA 8830 CZK
APOSOR948235-1G APOSOR948235-250MG
1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine 97%
1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine
Vzorec: C₉H₁₂BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06655172
CAS číslo: 74877-09-1